MABF1460
Anti-CD62L (L-Selectin) (mouse), redFluor® 710, clone MEL-14 Antibody
clone MEL-14, from rat, redFluor® 710
Sinônimo(s):
L-selectin, CD62 antigen-like family member L, Leukocyte adhesion molecule 1 (LAM-1), Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1 (LECAM1), Lymph node homing receptor, Lymphocyte antigen 22 (Ly-22), Lymphocyte surface MEL-14 antigen, CD62L, CD62L (L-S
About This Item
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
redFluor® 710
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEL-14, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Sell(20343)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD62L (L-Selectin) in one million C57Bl/6 splenocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.