MABF143E
Anti-TER-119 (mouse), violetFluor® 450, clone TER-119 Antibody
clone TER-119, from rat, violetFluor® 450
Sinônimo(s):
Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 5-phosphatase 1, Inositol polyphosphate-5-phosphatase of 145 kDa (SIP-145), SH2 domain-containing inositol 5′-phosphatase 1 (SH2 domain-containing inositol phosphatase 1 or short name: SHIP-1), p150Ship, TER-119
About This Item
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
violetFluor® 450
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TER-119, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ly76(104231)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected TER-119 in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.