MABF141C
Anti-MHC class II (I-A/I-E), redFluor® 710, clone M5/114 .15.2 Antibody
clone M5/114.15.2, from rat, redFluor® 710
Sinônimo(s):
H-2 class II histocompatibility antigen gamma chain, Ia antigen-associated invariant chain (Ii), MHC class II-associated invariant chain, CD74, MHC class II (I-A/I-E)
About This Item
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
redFluor® 710
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M5/114.15.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cd74(16149)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected MHC class II (I-A/I-E) in one million C57Bl/6 splenocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.