MABE982
Anti-RBP-Jk, clone 1F1 Antibody
clone 1F1, from rat
Sinônimo(s):
Recombining binding protein suppressor of hairless, CBF-1, J kappa-recombination signal-binding protein, RBP-J kappa, RBP-J, RBP-JK, Renal carcinoma antigen NY-REN-30
About This Item
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F1, monoclonal
reatividade de espécies
Drosophila, human
técnica(s)
ChIP: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RBPJ(3516)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated RBP-Jk using DG75 cells.
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated RBP-Jk using Hippocampal NSC′s (Ehm, O., et al. (2010). Journal of Neuroscience. 30(41):13794-18707).
Electrophoretic Mobility Shift Assay: A representative lot detected RBP-Jk using Hippocampal lysate (Ehm, O., et al. (2010). Journal of Neuroscience. 30(41):13794-18707).
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipitated RBP-Jk in 0.5 mg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1