MABE884
Anti-Lin-28B, clone 17A2 Antibody
clone 17A2, from mouse
Sinônimo(s):
Protein lin-28 homolog B, Lin-28B
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
17A2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LIN28B(389421)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Lin28B in K-562 cells (Prof. N. Kim, Seoul National University).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Lin28B in Huh7 cell lysate (Prof. N. Kim, Seoul National University).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Lin28B in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1