MABE870
Anti-Lin28A Antibody, clone 35L33G
clone 35L33G, from mouse
Sinônimo(s):
Protein lin-28 homolog A, Lin-28A, Zinc finger CCHC domain-containing protein 1, Lin28A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
35L33G, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LIN28A(79727)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Lin28A in A3-1 mESC lysates (Cho, J., et al. (2012). Cell. 151:765-777).
CLIP Analysis: A representative lot immunoprecipitated Lin28A in A3-1 mESC lysates (Cho, J., et al. (2012). Cell. 151:765-777).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Lin28A in 10 µg of H9 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1