MABE867
Anti-Mad1 Antibody, clone BB3-8
clone BB3-8, from mouse
Sinônimo(s):
Mitotic spindle assembly checkpoint protein MAD1, Mitotic arrest deficient 1-like protein 1, MAD1-like protein 1, Mitotic checkpoint MAD1 protein homolog, HsMAD1, hMAD1, Tax-binding protein 181
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BB3-8, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAD1L1(8379)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoflourescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Mad1 in HeLa cells (Screpanti, E., et al. (2011). Curr Biol. 21(5):391-398.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Mad1 in HeLa cell lysate (Screpanti, E., et al. (2011). Curr Biol. 21(5):391-398.).
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Mad1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1