MABE670
Anti-Acetyl Histone H3 (Lys27) Antibody, clone 5E2.2
clone 5E2.2, from mouse
Sinônimo(s):
H3K27Ac, Histone H3 (acetyl K27), H3 histone family member T, histone cluster 3, H3t
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5E2.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys27)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Dot Blot Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Acetyl Histone H3 (Lys27) in an Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667) and an Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Acetyl Histone H3 (Lys27) in 10 µg of HeLa cells stimulated with Sodium Butyrate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1