MABE656
Anti-HP1γ Antibody, clone 14D3.1
clone 14D3.1, from mouse
Sinônimo(s):
Chromobox protein homolog 3, HECH, Heterochromatin protein 1 homolog gamma, HP1 gamma, Modifier 2 protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
14D3.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CBX3(11335)
Descrição geral
Lachner, M., et al. (2001). Nature 410, 116-120.
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected HP1γ in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1