MABE461
Anti-CRTC1 Antibody/TORC-1, clone 5F3.1
clone 5F3.1, from mouse
Sinônimo(s):
CREB-regulated transcription coactivator 1, Mucoepidermoid carcinoma translocated protein 1, Transducer of regulated cAMP response element-binding protein 1, TORC-1, Transducer of CREB protein 1, CRTC1/TORC-1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5F3.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CRTC1(23373)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-1,000 dilution from a representative lot detected CRTC1/TORC-1 in human cerebral cortex, rat cerebral cortex, human cerebellum, and rat cerebellum tissue.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated endogenous CRTC1/TORC-1 from mouse hippocampus tissue lysates, as well as exogenously expressed murine CRTC1/TORC-1, but not CRTC2/TORC-2, from lysates of transfected HEK293 cells (Courtesy of Dr. Carlos A. Saura , Universitat Autònoma de Barcelona, Spain).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous CRTC1/TORC-1 in human, mouse, and rat hippocampus tissue lysates, as well as exogenously expressed murine CRTC1/TORC-1 in lysates from transfected HEK293 cells (Courtesy of Dr. Carlos A. Saura , Universitat Autònoma de Barcelona, Spain).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected CRTC1/TORC-1 in 10 µg of mouse cerebellum tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1