MABE421
Anti-Lymphoid-specific helicase (SMARCA6) Antibody, clone 2G7.1
clone 2G7.1, from mouse
Sinônimo(s):
Lymphoid-specific helicase, Proliferation-associated SNF2-like protein, SWI/SNF2-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 6
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G7.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HELLS(3070)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Signaling Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Lymphoid-specific helicase (SMARCA6) in 10 µg of human thymus tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1