MABE369
Anti-Suv4–20h2 Antibody, clone 6B9
clone 6B9, from rat
Sinônimo(s):
Histone-lysine N-methyltransferase SUV420H2, Lysine N-methyltransferase 5C, Suppressor of variegation 4-20 homolog 2, Su(var)4-20 homolog 2, Suv4-20h2
About This Item
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6B9, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SUV420H2(84787)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blot Analysis: 4.0 µg/mL of this antibody detected Suv4-20h2 in 10 µg of H9 human embryonic stem cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
H9 human embryonic stem cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1