MABE351
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys14) Antibody, clone 13HH3-1A5
ascites fluid, clone 13HH3-1A5, from mouse
Sinônimo(s):
Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
13HH3-1A5, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys14)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used to detect acetyl-Histone H3 (Lys4) in ICC.
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used to detect acetyl-Histone H3 (Lys4) in ChIP.
Western Blot Analysis: A representative lot was used to detect acetyl-Histone H3 (Lys4) in WB.
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected acetyl-Histone H3 (Lys4) in 10 µg of HeLa acid extract.
Descrição-alvo
forma física
Não está encontrando o produto certo?