MABE306
Anti-Dnmt1 Antibody, clone DNM-2C1
clone DNM-2C1, from rat
Sinônimo(s):
DNA (cytosine-5)-methyltransferase 1, Dnmt1, CXXC-type zinc finger protein 9, DNA methyltransferase HsaI, DNA Mtase Hsal, M. Hsal, MCMT
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DNM-2C1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DNMT1(1786)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to immunoprecipitate Dnmt1 in ChIP (Felle, M., et al. (2011). Nucleic Acids Res. 39(19):8355-8365.).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.02 µg/mL of this antibody detected Dnmt1 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa nuclear extract
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1