MABE263
Anti- Histone H3c1 Antibody
mouse monoclonal, 9B1-2G6
Sinônimo(s):
Histone H3.1
About This Item
Nome do produto
Anti-unmethylated-Histone H3 (Lys9) Antibody, clone 9B1-2G6, clone 9B1-2G6, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9B1-2G6, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Dot Blot Analysis: Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667) and Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665), which contain histone peptides with various modifications were probed with Cat. No MABE263-S, unmethylated-Histone H3 (Lys9), clone 9B1-2G6 at 0.5 µg/mL (1:2,000) dilution. Proteins were visualized using a Donkey anti-rabbit IgG conjugated to HRP and a chemiluminescence detection system.
Dot Blot (Specificity) Analysis: A representative lot detected non-methylated Histone H3 (Lys9) in Dot Blot. This antibody detects non-methylated Histone H3 (Lys9) when Ser10 is phosphorylated. It also detects mono-/di-methyl-Histone H3(Lys4), and Acetyl-Histone H3 (Lys14). (Prof. E. Ogris, Department of Medical Biochemistry, Medical University of Vienna).
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected unmethylated Histone H3 (Lys9) in 10 µg of recombinant Histone H3.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Recombinant Histone H3
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1