MABE230
Anti-SMN2 Antibody, clone SMN-KH
clone SMN-KH, from mouse
Sinônimo(s):
Survival motor neuron protein, Component of gems 1, Gemin-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SMN-KH, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMN2(6607)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A respresentative lot from an independent laboratory detected human SMN2 in SMA type III mouse model thoracic spinal cord tissue. (Hua, Y., et al. (2010). Genes Dev. 24(15):1634-1644.)
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SMN2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1