MABE222
Anti-JMJD2A Antibody, clone 8B7.1, rabbit monoclonal
clone 8B7.1, from rabbit
Sinônimo(s):
JMJD, Lysine-specific demethylase 4A, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3A, Jumonji domain-containing protein 2A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8B7.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KDM4A(9682)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected JMJD2A in 10 µg of U2OS nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
U2OS nuclear extract
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1