MABE2046
Anti-Histone H3R2me2a Antibody, clone 18F3
Sinônimo(s):
Histone H3.3;Histone H3;H3.3
About This Item
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
18F3, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 15.33 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
Isotipo
IgG2cκ
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
dimethylation (Arg2)
Informações sobre genes
human ... H3-3A(3020)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Dot Blot analysis with Histone H3 peptide dimethylated on arginine 2 (H3R2me2a).
Tested Applications
DOT Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected 0.05 to 1.0 g of Histone H3 peptide dimethylated on arginine 2 (H3R2me2a).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis (ChIP): A representative lot detected Histone H3R2me2a in Chromatin Immunoprecipitation application (Bouchard, C., et al. (2018). Cell Rep. 24(12):3339-3352).
Dot Blot Analysis: A representative lot detected Histone H3R2me2a in Dot Blot application (Bouchard, C., et al. (2018). Cell Rep. 24(12):3339-3352).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1