MABE2043
Anti-TdT/DNTT Antibody, clone 41A
Sinônimo(s):
DNA nucleotidylexotransferase;EC:2.7.7.31;Terminal addition enzyme;Terminal deoxynucleotidyltransferase;Terminal transferase
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
41A, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 58.54 kDa
observed mol wt ~58 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DNTT(1791)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Human thymus tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected TdT/DNTT in Human thymus tissue extracts.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected TdT/DNTT in Immunofluorescence application (McClory, S., et al. (2012). J Clin Invest. 122(4); 1403-15).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected TdT/DNTT in Immunohistochemistry applications (McClory, S., et al. (2012). J Clin Invest. 122(4);1403-15).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected TdT/DNTT in human thymus tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1