MABE1985
Anti-Gemin5 Antibody, clone 1E12
Sinônimo(s):
Gem-associated protein 5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E12, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 168.59 kDa
observed mol wt ~170 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human, human, monkey
reatividade da espécie (prevista por homologia)
porcine
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GEMIN5(25929)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in COS-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Gemin5 in COS-7 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Gemin5 in HeLa cell lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Gemin5 in Immunocytochemistry application (Hao, L.T., et al. (2007). BMC Cell Biol. 8; 28; Schilling, M., et al. (2021). Cell Rep. 35(12); 109277).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Gemin5 in Western Blotting applications (Hao, L.T., et al. (2007). BMC Cell Biol. 8; 28).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1