MABE1935
Anti-Sox-11 Antibody, clone SOX11-C1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SOX11-C1, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 46.68 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Internal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in SH-SY5Y cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Sox-11 in SH-SY5Y cells.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Sox-11 in Flow Cytometry applications (Nordstrom, L., et al. (2012). BMC Cancer.;12:269; Lu, T.X., et al. (2013). Leuk. Res. 37(11):1412-9).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Sox-11 in Western Blotting applications (Nordstrom, L., et al. (2012). BMC Cancer. 12:269).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Sox-11 in Immunocytochemistry applications (Nordstrom, L., et al. (2012). BMC Cancer. 12:269).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected Sox-11 in Immunohistochemistry applications (Nordstrom, L., et al. (2012). BMC Cancer. 12:269; Nordstrom, L., et al. (2014). Br. J. Haematol. 166(1):98-108; Lu, T.X., et al. (2013). Leuk Res. 37(11):1412-9).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1