Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies, primary antibodies
clone
A4, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 79.15 kDa
observed mol wt ~79 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
rat, human, mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Cpeb4(303010)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Neuro-2A cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CPEB4 in Neuro-2A cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CPEB4 in A375 and HepG2 cell lysates.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CPEB4 in Immunoprecipitation applications (Chang, Y.W., et al. (2014). PLoS One. 9(9):e107961).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CPEB4 in Immunocytochemistry applications (Chang, Y.W., et al. (2014). PLoS One. 9(9):e107961).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CPEB4 in Western Blotting applications (Chang, Y.W., et al. (2014). PLoS One. 9(9):e107961; Tseng, C-S., et al. (2017). Cell Rep. 21(8):2264-2276).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1