MABE1911
Anti-Daxx Antibody, clone Daxx5.14
clone DAXX5.14, from mouse
Sinônimo(s):
Death domain-associated protein 6, hDaxx, ETS1-associated protein 1, EAP1, Fas death domain-associated protein
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DAXX5.14, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DAXX(1616)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Daxx in Western Blotting applications (Nefkens, I., et. al. (2003). J Cell Sci. 116(Pt 3):513-24).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Daxx in human testis tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1