Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
G32, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 56.89 kDa
observed mol wt ~57 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RABGEF1(2742)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysates from HeLa cells.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Rabex-5 in lysates from HeLa cells transfected with either Rabex-5 siRNA or Lamin siRNA. Higher expression was detected in Lamin siRNA transfected HeLa cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Rabex-5 in Western Blotting applications (Penengo, L., et al. (2006). Cell. 124(6): 1183-95).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1