MABE1803
Anti-SPT5 Antibody, clone 6F1
clone 6F1, from rat
Sinônimo(s):
Transcription elongation factor SPT5, hSPT5, DRB sensitivity-inducing factor 160 kDa subunit, DSIF p160, DRB sensitivity-inducing factor large subunit, DSIF large subunit, Tat-co-transactivator 1 protein, Tat-CT1 protein
About This Item
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6F1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SUPT5H(6829)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected SPT5 in Chromatin Immunoprecipitation applications (Kelso, T.W., et. al. (2014). Mol Cell Biol. 34(19):3675-88).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SPT5 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2