MABE1789
Anti-APC11 Antibody, clone CRQ1.1
clone CRQ1.1, from mouse
Sinônimo(s):
Anaphase-promoting complex subunit 11, Cyclosome subunit 11, Hepatocellular carcinoma-associated RING finger protein
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CRQ1.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ANAPC11(51529)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Western Blotting Analysis: A representative lot detected APC11 in APC11-Flag expressed in HeLa cells following tetracycline treatment.
Qualidade
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2a.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade