MABE1671M
Anti-CCAR1 Antibody, clone 4B9.1
clone 4B9.1, from mouse
Sinônimo(s):
Cell division cycle and apoptosis regulator protein 1, Cell cycle and apoptosis regulatory protein 1, CARP-1, Death inducer with SAP domain
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B9.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CCAR1(55749)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected CCAR1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CCAR1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1