MABE162
Anti-IGHMBP2 Antibody, clone11-24
clone mAb11-24, from mouse
Sinônimo(s):
immunoglobulin mu binding protein 2, DNA-binding protein SMUBP-2, cardiac transcription factor 1, Immunoglobulin mu-binding protein 2, Glial factor 1, ATP-dependent helicase IGHMBP2
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
mAb11-24, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IGHMBP2(3508)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IP. (de Planell-Saguer, M., et al. (2009). Hum Mol Genet. 18(12):2115-2126.)
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IGHMBP2 on 10 µg of Hek293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1