MABE1531
Anti-Nuf2 Antibody, clone 28-37
clone 28-37, from mouse
Sinônimo(s):
Kinetochore protein Nuf2, Cell division cycle-associated protein 1, hNuf2, hNuf2R, hsNuf2
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
28-37, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NUF2(83540)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Nuf2 (Stucke, V.M., et al. (2004). Chromosoma. 113(1):1-15).
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected Nuf2 in 10 µg of HeLa cell acid extract.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1