MABE1081
Anti-5-Methylcytosine (5mC) Antibody, clone EDL MC-4
clone EDL MC-4, from mouse
Sinônimo(s):
5mC, 5-methylcytosine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EDL MC-4, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aλ
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: 2.5 µg from a representative lot immunoprecipitated 5 ng of DNA with 5-methylcytosine (5mC) modification, but not DNA with only 5-hydroxymethylcytosine (5hmC) modification or unmodified cytosine (Courtesy of Jeong-Heon Lee, Ph.D.; Chad Clark; Tamas Ordog, M.D.; Zhiguo Zhang, Ph.D. Epigenomics Development Laboratory, Epigenomics Program, Center for Individualized Medicine, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Dot Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected 25-100 ng of DNA with 5-methylcytosine (5mC), exhibiting less than 25% cross-reactivity toward 5-formylcytosine (5fC) and no detectable immunoreactivity toward 5-hydroxymethylcytosine (5hmC), 5-carboxylcytosine (5caC), or unmodified cytosine.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1