MABE1064
Anti-HsSAS-6 Antibody, clone 91.390.21
from mouse
Sinônimo(s):
Spindle assembly abnormal protein 6 homolog
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SASS6(163786)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HsSAS-6 in RNAi in U2OS cell lysates (Courtesy of Professor Dr. Erich Nigg, Ph.D; Biozentrum, University of Basel, Switzerland).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected HsSAS-6 in RNAi followed by immunofluorescence (Courtesy of Professor Dr. Erich Nigg, PhD; Biozentrum, University of Basel, Switzerland).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected HsSAS-6 in Immunofluorescence applications (Kleylein-Sohn, J. et. al. (2007). Dev Cell. 13(2):190-202 ; Sonnen, K..,et. al. (2012). Biol Open 1(10):965-76; Arquint, C., et al. (2012). J Cell Sci. 125(Pt 5):1342-52 ).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected HsSAS-6 in RNAi followed by immunoprecipitation (Courtesy of Professor Dr. Erich Nigg, PhD; Biozentrum, University of Basel, Switzerland).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected HsSAS-6 in 10 µg of U2OS cell lysate.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1