MABE1025
Anti-Tankyrase-2 Antibody, clone 2F5.1
clone 2F5.1, from mouse
Sinônimo(s):
TANK2, Tankyrase-2, ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 6, ARTD6, Poly [ADP-ribose] polymerase 5B, TNKS-2, TRF1-interacting ankyrin-related ADP-ribose polymerase 2, Tankyrase II, Tankyrase-like protein, Tankyrase-related protein
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F5.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNKS2(80351)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
General Post-translation Modification
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Tankyrase-2 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1