MABD168
Anti-WNT1 Antibody, clone 10C8
ascites fluid, clone 10C8, from mouse
Sinônimo(s):
Proto-oncogene Wnt-1, Proto-oncogene Int-1 homolog
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10C8, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WNT1(7471)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected WNT1 in human adrenal tissue.
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected WNT1 in HeLa cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected WNT1 in NIH/3T3, 3T3L1, and HeLa cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
NIH/3T3, 3T3L1, and HeLa cell lysates