MABD127
Anti-FBXO15 Antibody, clone 3B11.1
clone 3B11.1, from mouse
Sinônimo(s):
F-box only protein 15
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B11.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FBXO15(201456)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected FBXO15 in 10 µg of human H9 embryonic stem cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2