MABD122
Anti-CD73 Antibody, clone AA60-E3-3
clone AA60-E3-3, from mouse
Sinônimo(s):
5′-nucleotidase, 5′-NT, ecto-5′-nucleotidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AA60-E3-3, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (immunogen homology)
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NT5E(4907)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Mesenchymal Stem Cells
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CD73 on 1X10^6 human adipose mesenchymal stem cells.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human Adipose Mesenchymal Stem Cells
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.