MABC965
Anti-Prohibitin-1 (PHB1), clone 1G5C1 Antibody
clone 1G5C1, from rat
Sinônimo(s):
Prohibitin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G5C1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PHB(5245)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Prohibitin-1 (PHB1) in rat liver tissue (Kakehashi, A., et al. (2011). Toxicological Sciences. 119(1):61-72).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Prohibitin-1 (PHB1) in 10 µg of rat liver tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1