MABC954
Anti-MUTYH Antibody, clone 12D5.1
clone 12D5.1, from mouse
Sinônimo(s):
A/G-specific adenine DNA glycosylase, MutY homolog, hMYH
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12D5.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MUTYH(4595)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected MUTYH in 10 µg of Raji cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1