MABC713
Anti-KEAP1, clone 7G4B10 Antibody
clone 7G4B10, from mouse
Sinônimo(s):
Kelch-like ECH-associated protein 1, Cytosolic inhibitor of Nrf2, INrf2, Kelch-like protein 19, KEAP1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7G4B10, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KEAP1(9817)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA: A representative lot detected control Antigen (100 ng) and Antigen (10 ng, 50 ng, 100 ng) in ELISA (Direct).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2