MABC708
Anti-SND1, clone 2D7 Antibody
ascites fluid, clone 2D7, from mouse
Sinônimo(s):
Staphylococcal nuclease domain-containing protein 1, 100 kDa coactivator, EBNA2 coactivator p100, Tudor domain-containing protein 11, p100 co-activator, SND1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D7, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SND1(27044)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Tumor Markers
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-1:2,000 dilution of this antibody detected SND1 in HeLa, Jurkat, HepG2, and SMMC-7721 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.