MABC588
Anti-MgcRacGAP/CYK4 Antibody, clone 5G5
clone 5G5, from mouse
Sinônimo(s):
Rac GTPase-activating protein 1, Male germ cell RacGap, MgcRacGAP, Protein CYK4 homolog, CYK4, HsCYK-4
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5G5, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RACGAP1(29127)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot of this antibody detected MgcRacGAP/CYK4 by immunoprecipitation.
Apoptosis & Cancer
Tumor Markers
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MgcRacGAP/CYK4 in 10 µg of HeLa nuclear extract cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2