MABC543
Anti-FBPase 1, clone 13A8.1 Antibody
clone 13A8.1, from mouse
Sinônimo(s):
Fructose-1,6-bisphosphatase 1, FBPase 1, D-fructose-1,6-bisphosphate 1-phosphohydrolase 1, Liver FBPase
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
13A8.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FBP1(2203)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected FBPase 1 in 10 µg of mouse stomach tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2