MABC521
Anti-XBP1s Antibody, clone 143F (active form)
clone 143F, from mouse
Sinônimo(s):
X-box-binding protein 1, XBP-1, Tax-responsive element-binding protein 5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
143F, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... XBP1(7494)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected XBP-1S, clone 143F (active form) in human tonsil and lymphoplasmacytic cells (Maestre, L., et al. (2009). Haematologica. 94(3):419-422.).
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected XBP-1S, clone 143F (active form) in human skin tissues.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1