MABC287
Anti-PXR Antibody, clone 1F10.1
clone 1F10.1, from mouse
Sinônimo(s):
Nuclear receptor subfamily 1 group I member 2, Orphan nuclear receptor PAR1, Orphan nuclear receptor PXR, Pregnane X receptor, Steroid and xenobiotic receptor, SXR, PXR
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F10.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), gorilla (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NR1I2(8856)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PXR in 10 µg of human colon tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1