MABC276
Anti-BAG3 Antibody, clone AC-2
clone AC-2, from mouse
Sinônimo(s):
BAG family molecular chaperone regulator 3, Bcl-2-associated athanogene 3, Bcl-2-binding protein Bis, Docking protein CAIR-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AC-2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BAG3(9531)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Chaperones
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected BAG3 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1