MABC182
Anti-NRF-1 Antibody, clone 10B11.1
clone 10B11.1, from mouse
Sinônimo(s):
Nuclear respiratory factor 1, Alpha-pal, Alpha palindromic-binding protein, NRF-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10B11.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NRF1(4899)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Transcription Factors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected NRF-1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1