Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G4, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 152.24 kDa
observed mol wt ~35 and 152 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MST1R(4486)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HT-29 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected MST1R/CD136 in HT-29 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MST1R/CD136 in Western Blotting applications (Koh, X.Y., et. al. (2019). Oncogene. 38(48):7342-7356).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected MST1R/CD136 in Immunocytochemistry applications (Koh, X.Y., et. al. (2019). Oncogene. 38(48):7342-7356).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected MST1R/CD136 in Immunofluorescence applications (Koh, X.Y., et. al. (2019). Oncogene. 38(48):7342-7356).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected MST1R/CD136 in Flow Cytometry applications (Koh, X.Y., et. al. (2019). Oncogene. 38(48):7342-7356).
ELISA Analysis: A representative lot detected MST1R/CD136 in ELISA applications (Koh, X.Y., et. al. (2019). Oncogene. 38(48):7342-7356).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1