MABC1736
Anti-CIDE-A Antibody, clone V62P1E3 B10
Sinônimo(s):
Cell death activator CIDE-A;Cell death-inducing DFFA-like effector A
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
V62P1E3 B10, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 24.69 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CIDEA(1149)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human colon cancer tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected CIDE-A in human colon cancer tissue sections.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CIDE-A in Western Blotting applications (Alnabulsi, A., et al. (2019). Int J Cancer. 145(4):1138-1147).
ELISA Analysis: A representative lot detected CIDEA in ELISA applications (Alnabulsi, A., et al. (2019). Int J Cancer. 145(4):1138-1147).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected CIDEA in Immunohistochemistry applications (Alnabulsi, A., et al. (2019). Int J Cancer. 145(4):1138-1147).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1