MABC1614
Anti-AATF Antibody, clone 1B2D8
from rat
Sinônimo(s):
Protein AATF, Apoptosis-antagonizing transcription factor, Rb-binding protein Che-1, Traube protein
About This Item
fonte biológica
rat
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AATF(26574)
mouse ... Aatf(56321)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected AATF in Western Blotting applications (Ishigaki, S., et. al. (2010). Cell Death Differ. 17(5):774-86).
Apoptosis & Cancer
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1