MABC1227
Anti-PIP4K2B (PIP5K2B) Antibody, clone 7D10.1
clone 7D10.1, from mouse
Sinônimo(s):
Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 beta, 1-phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase 2-beta, Diphosphoinositide kinase 2-beta, Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type II beta, PI(5)P 4-kinase type II beta, PIP4KII-beta, PtdIns(5)P-4-
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7D10.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PIP4K2B(8396)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PIP4K2B (PIP5K2B) in 10 µg of L-929 mouse fibroblast lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1