MABC1211
Anti-Sorting Nexin-17 Antibody, clone 4B8.1
clone 4B8.1, from mouse
Sinônimo(s):
Sorting nexin-17, SNX17
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B8.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNX17(9784)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Vesicular Trafficking
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Sorting Nexin-17 in 10 µg of U251 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1